N-Vinylphthalimide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
370200050 370200250
ACRO370200050EA 134 EUR InStock
ACRO370200050 ACRO370200250
N-Vinylphthalimide 99%
N-Vinylphthalimide
CAS No.: 3485-84-5
Formule: C₁₀H₇NO₂
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078446
Numéro CAS: 3485-84-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité