Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO370610050EA 176 EUR InStock
ACRO370610050
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate 90%
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) (methoxycarbonylmethyl)phosphonate
Appearance: Clear orange to dark brown Liquid
Formule: C₇H₉F₆O₅P
MW: 318,11 g/mol
Densité: 1,504 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009901
Numéro CAS: 88738-78-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear orange to dark brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3700 to 1.3740 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité