Sodium percarbonate
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
370735000 370730025 370730100
ACRO370735000EA 27.7 EUR InStock
ACRO370735000 ACRO370730025 ACRO370730100
Sodium percarbonate
Sodium percarbonate
CAS No.: 15630-89-4
Formule: 2Na₂CO₃·3H₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043204
Numéro CAS: 15630-89-4
ONU: 3378
ADR: 5.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Granular powder or granules
Titration with KMnO4 12.5 to 14.5 % (Available Oxygen)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité