Piperonyloyl chloride 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,3-Benzodioxole-5-carbonyl chloride
370790010 370790100
ACRO370790010EA 46.9 EUR InStock
ACRO370790010 ACRO370790100
Piperonyloyl chloride 98%
Piperonyloyl chloride
Appearance: White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Formule: C₈H₅ClO₃
MW: 184,575 g/mol
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016904
Numéro CAS: 25054-53-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 81 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité