Hematein
Fournisseur: Thermo Scientific
370840050 370840250
ACRO370840050EA 78.5 EUR InStock
ACRO370840050 ACRO370840250
Hematein
Hematein
CAS No.: 475-25-2
Formule: C₁₆H₁₂O₆
Point de fusion: 180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036187
Numéro CAS: 475-25-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Moisture ≤15 %
UV spectrophotometry 5 to 20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité