Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-BOC-N,2-Dimethylalanine, Boc-N-Me-Aib-OH
370950010 370950050
ACRO370950010EA 71.9 EUR InStock
ACRO370950010 ACRO370950050
Boc-N-2-dimethylalanine 98+%
Boc-N-2-dimethylalanine
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₁₀H₁₉NO₄
MW: 217,265 g/mol
Point de fusion: 153…157 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01862912
Numéro CAS: 146000-39-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 153 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité