6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO122890010EA 77.1 EUR InStock
ACRO122890010 ACRO122890100
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one 97%
6,7-Dihydrobenzo[b]thiophen-4-one
Appearance: White to yellow Low melting solid or liquid after melting
Formule: C₈H₈OS
MW: 152,211 g/mol
Point d'ébullition: 120 °C (10 mmHg)
Point d'éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005861
Numéro CAS: 13414-95-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 40 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité