4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
137010010 137010050
ACRO137010010EA 45 EUR InStock
ACRO137010010 ACRO137010050
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine 99%
4-(1-Pyrrolidinyl)piperidine
CAS No.: 5004-07-9
Formule: C₉H₁₈N₂
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038011
Numéro CAS: 5004-07-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 52 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +240° to +260° (20 °C, 589 nm) c=0.5, methanol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité