Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Aldehyde Ammonia Trimer, 2,4,6-Trimethylhexahydro-1,3,5-triazine Trihydrate, Hexahydro-2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazine Trihydrate, 2,4,6-trimethyl-1,3,5-triazinane trihydrate
148530250 148531000 148535000
ACRO148530250EA 36.7 EUR InStock
ACRO148530250 ACRO148531000 ACRO148535000
Acetaldehyde ammonia trimer 98%
Acetaldehyde ammonia trimer
CAS No.: 58052-80-5
Formule: C₆H₂₁N₃O₃
MW: 183,25 g/mol
Point d'ébullition: 110 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 95…97 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149559
Numéro CAS: 58052-80-5
ONU: 1841
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité