Thiochroman-4-one 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
153480050 153480100
ACRO153480050EA 66.7 EUR InStock
ACRO153480050 ACRO153480100
Thiochroman-4-one 98%
Thiochroman-4-one
Appearance: Orange Low melting solid
Formule: C₉H₈OS
MW: 164,222 g/mol
Point d'ébullition: 154 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 28…30 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006882
Numéro CAS: 3528-17-4
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤5 % (methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité