Benzyl dimethylphosphonoacetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
387370050 387370250
ACRO387370050EA 128 EUR InStock
ACRO387370050 ACRO387370250
Benzyl dimethylphosphonoacetate 98%
Benzyl dimethylphosphonoacetate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formule: C₁₁H₁₅O₅P
Point d'ébullition: 148…150 °C (.1 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01872507
Numéro CAS: 57443-18-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5050 to 1.5070 (20°C, 589 nm)
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité