Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388930010 388930050
ACRO388930010EA 35.9 EUR InStock
ACRO388930010 ACRO388930050
Tributyltin trifluoromethanesulphonate 96%
Tributyltin trifluoromethanesulphonate
Appearance: White to light beige Crystals and/or chunks
Formule: C₁₃H₂₇F₃O₃SSn
Point d'ébullition: 56…60 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 31 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043324
Numéro CAS: 68725-14-4
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité