Ethynylmagnesium chloride solution 0.6 M dans un mélange THF/toluène, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
388951000 388958000
388951000.EA 70.2 EUR InStock
388951000. 388958000.
Ethynylmagnesium chloride solution 0.6 M dans un mélange THF/toluène, AcroSeal®
Ethynylmagnesium chloride solution
Appearance: Yellow to dark brown Solution
Formule: C₂HClMg
Densité: 0.96 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075343
Numéro CAS: 65032-27-1
ONU: 3399
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to dark brown Solution
Titration Grignard 4 to 6 % (As ethynyl-MgCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité