Nicotine ditartrate dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
415660100 415660500
ACRO415660100EA 73.6 EUR InStock
ACRO415660100 ACRO415660500
Nicotine ditartrate dihydrate 98%
Nicotine ditartrate dihydrate
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Formule: C₁₀H₁₄N₂·2C₄H₆O₆·2H₂O
MW: 462,41 g/mol
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069368
Numéro CAS: 6019-06-3
ONU: 1659
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5 to 10 % (K.F.)
Titration with TBAH ≥97.5 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité