2-Hydroxy-6-méthyl-4(1H)-pyridinone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
384280010 384280050
ACRO384280010EA 53.4 EUR InStock
ACRO384280010 ACRO384280050
2-Hydroxy-6-méthyl-4(1H)-pyridinone 97%
2-Hydroxy-6-méthyl-4(1H)-pyridinone
Appearance: Beige Powder
Formule: C₆H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01860849
Numéro CAS: 3749-51-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité