Valinomycin 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
385120100 385120500
ACRO385120100EA 89.5 EUR InStock
ACRO385120100 ACRO385120500
Valinomycin 98%
Valinomycin
Appearance: White Crystalline powder
Formule: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
MW: 1111,34 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005114
Numéro CAS: 2001-95-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Melting point 186 to 191°C
Solubility (50mg/ml CH2Cl2) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité