(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
297530010 297530100
ACRO297530010EA 49.7 EUR InStock
ACRO297530010 ACRO297530100
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Appearance: White to light beige Powder
Formule: C₉H₁₁NO
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216656
Numéro CAS: 136030-00-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
Specific optical rotation +41.5° to +47.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité