2-(Aminomethyl)phenol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
298890010 298890050
ACRO298890010EA 197 EUR InStock
ACRO298890010 ACRO298890050
2-(Aminomethyl)phenol 98%
2-(Aminomethyl)phenol
CAS No.: 932-30-9
Formule: C₇H₉NO
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00870498
Numéro CAS: 932-30-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité