2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Hydroxyethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, 2-Boc-ethanolamine, tert-Butyl N-(2-Hydroxyethyl)carbamate, 2-(Boc-amino)-1-ethanol, Boc-Glycinol
303170050 303170250
ACRO303170050EA 63.8 EUR InStock
ACRO303170050 ACRO303170250
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 98%
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Formule: C₇H₁₅NO₃
MW: 161,20 g/mol
Densité: 1.042 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056657
Numéro CAS: 26690-80-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4485 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité