4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
350660010 350660050 350660250
ACRO350660010EA 44 EUR InStock
ACRO350660010 ACRO350660050 ACRO350660250
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Appearance: Red Crystalline powder
Formule: C₆H₆ClN₃O₂
MW: 187,583 g/mol
Point de fusion: 189…193 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427594
Numéro CAS: 67073-39-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité