Diphenhydramine hydrochloride 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethanamine hydrochloride, Diphenhydramine HCl, 2-(Benzhydryloxy)-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride, 2-Diphenylmethoxy-N,N-dimethylethylamine Hydrochloride
350850250 350851000
ACRO350850250EA 40.7 EUR InStock
ACRO350850250 ACRO350851000
Diphenhydramine hydrochloride 99%
Diphenhydramine hydrochloride
Appearance: White Adhering crystalline powder or crystals
Formule: C₁₇H₂₁NO
MW: 291,82 g/mol
Point de fusion: 168…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012479
Numéro CAS: 147-24-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 168 to 172 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité