Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(3-fluorophenyl)acetate, Methyl 3-Fluorophenylacetate, 3-Fluorophenylacetic acid methyll ester, Methyl 3-fluorophenylacetate
351090050 351090250
ACRO351090050EA 24.2 EUR InStock
ACRO351090050 ACRO351090250
Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(3-fluorophenyl)acetate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₉H₉FO₂
MW: 168,167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03093288
Numéro CAS: 64123-77-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité