Acide 2-iodylbenzoïque stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
374650100 374650500
ACRO374650100EA 209 EUR InStock
ACRO374650100 ACRO374650500
Acide 2-iodylbenzoïque stabilisé
Acide 2-iodylbenzoïque
Appearance: White to off-white Powder or prills and/or agglomerates
Formule: C₇H₅IO₄
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02912492
Numéro CAS: 61717-82-6
ONU: 1759
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder or crystals
Titration Iodometric 39 to 50 % as 2-Iodoxybenzoic acid
Identification HPLC (2-Iodoxybenzoic acid, 2-Iodosobenzoic acid, Isophthalic acid, Benzoic acid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité