Dimethyl aminomalonate hydrochloride 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
374970050 374970250
ACRO374970050EA 90.4 EUR InStock
ACRO374970050 ACRO374970250
Dimethyl aminomalonate hydrochloride 97%
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
Appearance: Light yellow Crystalline powder or crystals
Formule: C₅H₁₀ClNO₄
Point de fusion: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00038880
Numéro CAS: 16115-80-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité