5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
375540010 375540050
ACRO375540010EA 51.8 EUR InStock
ACRO375540010 ACRO375540050
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid 95+%
5-(4-Chlorophenyl)-2-furoic acid
CAS No.: 41019-45-8
Formule: C₁₁H₇ClO₃
Point de fusion: 198…201 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216587
Numéro CAS: 41019-45-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité