Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
351600250 351601000
ACRO351600250EA 105 EUR InStock
ACRO351600250 ACRO351601000
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 81927-55-1
Formule: C₉H₈Cl₃NO
Point d'ébullition: 109…113 °C (.5 mmHg)
Densité: 1.359 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000805
Numéro CAS: 81927-55-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité