5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
351730050 351730250
ACRO351730050EA 35.3 EUR InStock
ACRO351730050 ACRO351730250
5,5'-Methylenedisalicylic acid 95%
5,5'-Methylenedisalicylic acid
Appearance: Cream Powder
Formule: C₁₅H₁₂O₆
Point de fusion: 235…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016506
Numéro CAS: 122-25-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 232 to 241 °C
Titration with NaOH ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité