Isosorbide 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
351910050 351911000 351915000
ACRO351910050EA 25.3 EUR InStock
ACRO351910050 ACRO351911000 ACRO351915000
Isosorbide 98%
Isosorbide
Formule: C₆H₁₀O₄
Point de fusion: 56…62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064827
Numéro CAS: 652-67-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to beige Crystals or crystalline solid or mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +42° to +48° (20 °C, 589 nm) (c=3, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité