Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
356150010 356150050
ACRO356150010EA 102 EUR InStock
ACRO356150010 ACRO356150050
Phorbol-12-myristate-13-acetate 97%
Phorbol-12-myristate-13-acetate
CAS No.: 16561-29-8
Formule: C₃₆H₅₆O₈
Point de fusion: 72 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036736
Numéro CAS: 16561-29-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white to light yellow Film or foam
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité