Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Fournisseur: Thermo Scientific
377930010 377932500
ACRO377930010EA 216 EUR InStock
ACRO377930010 ACRO377932500
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Hydridotetrakis(triphenylphosphine)rhodium(I)
Appearance: Ochre Crystalline powder
Formule: C₇₂H₆₁P₄Rh
Point de fusion: 140…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015867
Numéro CAS: 18284-36-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Ochre Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥8.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité