tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bredereck's reagent, 1-tert-Butoxy-N,N,N',N'-tetramethylmethylenenediamine, [(tert-butoxy)(dimethylamino)methyl]dimethylamine, tert-Butoxy bis(dimethylamino)methane
378120050 378120250
ACRO378120050EA 156 EUR InStock
ACRO378120050 ACRO378120250
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
tert-Butoxybis(dimethylamino)methane
CAS No.: 5815-08-7
Formule: C₉H₂₂N₂O
MW: 174,288 g/mol
Point d'ébullition: 50…55 °C (15 mmHg)
Densité: 0.844 g/cm³
Point d'éclair: 41 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042858
Numéro CAS: 5815-08-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC 90 % (sum of 3 constituents) varying proportionally Tris(dimethylamino)methane, N,N-dimethylformamide-N,N-di-tert.-butylacetal, tert.-Butoxybis(dimethylamino)methane
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité