N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
378870050 378870250
ACRO378870050EA 147 EUR InStock
ACRO378870050 ACRO378870250
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride 95%
N-Methoxy-N-methylcarbamoyl chloride
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₃H₆ClNO₂
MW: 123,54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658962
Numéro CAS: 30289-28-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité