Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M dans le dichloromethane
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
378991000 378990250
ACRO378991000EA 203 EUR InStock
ACRO378991000 ACRO378990250
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M dans le dichloromethane
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate
CAS No.: 60669-69-4
Formule: C₉H₁₈BF₃O₃S
MW: 274,105 g/mol
Densité: 1.271 g/cm³
Point d'éclair: 27 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009669
Numéro CAS: 60669-69-4
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to orange Solution
Strength 0.9 to 1.1 M
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité