tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
379120100 379120500
ACRO379120100EA 80.8 EUR InStock
ACRO379120100 ACRO379120500
tert-Butyl vinyl ether 98% stabilisé
tert-Butyl vinyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formule: C₆H₁₂O
MW: 100,161 g/mol
Point d'ébullition: 78 °C (760 mmHg)
Densité: 0.762 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00048246
Numéro CAS: 926-02-3
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3970 to 1.3990 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer Approx. 1000 ppm KOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité