2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
379720250 379721000
ACRO379720250EA 128 EUR InStock
ACRO379720250 ACRO379721000
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97+%
2-Methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Appearance: Brown Powder
Formule: C₁₀H₉NO
Point de fusion: 204…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012077
Numéro CAS: 5416-80-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 202 °C
HPLC ≥97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité