Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
380600250 380601000
ACRO380600250EA 41.2 EUR InStock
ACRO380600250 ACRO380601000
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formule: C₁₀H₁₄O₃S
MW: 214,28 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (2 mmHg)
Densité: 1.15 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00059244
Numéro CAS: 599-91-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité