Amidon soluble 1% (p/p) en solution aqueuse stabilisé, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Starch, Vitex® iodine indicator, Amylodextrin
Stabilization: Stabilised with mercury (II) iodide 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 36.9 EUR InStock
ACRO380641000 ACRO380645000
Amidon soluble 1% (p/p) en solution aqueuse stabilisé, pur
Amidon soluble
Formule: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162,14 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00082026
Numéro CAS: 9005-84-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité