tert-Butyl propargyl ether 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
380910010 380910050
ACRO380910010EA 31.1 EUR InStock
ACRO380910010 ACRO380910050
tert-Butyl propargyl ether 97%
tert-Butyl propargyl ether
Appearance: Clear light yellow Liquid
Formule: C₇H₁₂O
Point d'ébullition: 119 °C (760 mmHg)
Densité: 0.835 g/cm³
Point d'éclair: 20 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368651
Numéro CAS: 16314-18-4
ONU: 3271
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité