O-Benzylhydroxylamine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
382050050 382050250 382051000
ACRO382050050EA 45 EUR InStock
ACRO382050050 ACRO382050250 ACRO382051000
O-Benzylhydroxylamine 97%
O-Benzylhydroxylamine
CAS No.: 622-33-3
Formule: C₇H₉NO
Point d'ébullition: 110…112 °C (20 mmHg)
Densité: 1.19 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221709
Numéro CAS: 622-33-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité