Triphenylmethylium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
382390010 382390050
ACRO382390010EA 406 EUR InStock
ACRO382390010 ACRO382390050
Triphenylmethylium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 97%
Triphenylmethylium tetrakis(pentafluorophenyl)borate
Appearance: Yellow to dark yellow Powder
Formule: C₄₃H₁₅BF₂₀
MW: 922,37 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03426981
Numéro CAS: 136040-19-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to dark yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité