Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Bis(norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
382551000 382555000
ACRO382551000EA 75.4 EUR InStock
ACRO382551000 ACRO382555000
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Appearance: Red Powder
Formule: C₁₄H₈BF₄Rh
MW: 365,92 g/mol
Point de fusion: 209…211 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00671775
Numéro CAS: 36620-11-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥92 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité