(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (Acetylacetonato)[bicyclo[2.2.1]hepta-2,5-diene]rhodium(I), (Norbornadiene)rhodium(I) 2,4-pentanedionate
382561000 382565000
ACRO382561000EA 95 EUR InStock
ACRO382561000 ACRO382565000
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Appearance: Yellow Powder
Formule: C₁₂H₁₅O₂Rh
MW: 294,16 g/mol
Point de fusion: 140 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00075051
Numéro CAS: 32354-50-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥34.7 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité