(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (R)-1-(Pyridin-2-yl)ethanol
382860010 382862500
ACRO382860010EA 120 EUR InStock
ACRO382860010 ACRO382862500
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine 98%
(R)-2-(1-Hydroxyethyl)pyridine
Appearance: White to grey Crystals or solid
Formule: C₇H₉NO
MW: 123,155 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04972322
Numéro CAS: 27911-63-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey Crystals or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation +24° to +31° (20°C, 589 nm) (c=1, toluene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité