Gel de silice C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO360142500EA 912 EUR InStock
ACRO360142500 ACRO360140500
Gel de silice C8-RP 12%C, ∼ 1.2 mmol/g 40-63 µm
Gel de silice
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 7631-86-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Particle size 40 to 63 µm
Elemental Analysis ≥11.6 % (C)
Loading ≥1.21 mmol/g
Volatile matter ≤4 % (110°C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité