(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
362270010 362270050
ACRO362270010EA 548 EUR InStock
ACRO362270010 ACRO362270050
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 172.1 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211289
Numéro CAS: 71830-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité