(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
362280010 362280050
ACRO362280010EA 289 EUR InStock
ACRO362280010 ACRO362280050
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 71830-07-4
Formule: C₆H₁₁NO₂
Point de fusion: 192 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211290
Numéro CAS: 71830-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Enantiomeric excess ≥90 %
Specific optical rotation +5° to +9° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with HClO4 ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité