Terre de diatomée (Celite®), Celite®, haute pureté, Qualité analytique pour analyses analytical grade
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Diatomaceous silica, Kieselguhr, Infusorial earth, Diatomite, Celite
173460250 173460100
ACRO173460250EA 119 EUR InStock
ACRO173460250 ACRO173460100
Terre de diatomée (Celite®), Celite®, haute pureté, Qualité analytique pour analyses analytical grade
Terre de diatomée (Celite®)
Formule: SiO₂
MW: 60,08 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011232
Numéro CAS: 61790-53-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey-pink Powder
Loss on drying ≤0.5 %
Additional info Nonsiliceous substances < 50 mg
pH 5 to 8 (25°C, 10% aqueous suspension)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Loss on ignition ≤2 %
Conductivity ≤15 µS/cm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité