Methyllithium 1.6 M dans le diéthyl éther (± 5% p/v), AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
188751000.EA 64 EUR InStock
188751000. 188758000.
Methyllithium 1.6 M dans le diéthyl éther (± 5% p/v), AcroSeal®
Methyllithium
Formule: CH₃Li
MW: 21,975 g/mol
Densité: 0,7 g/cm³
Point d'éclair: –17 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008253
Numéro CAS: 917-54-4
ONU: 3394
ADR: 4.2,
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Total base 4.5 to 5.5 %
Titration Total base 1.43 to 1.75 M
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité