Celestine blue, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 7-(diethylylidene)-3,4-dihydroxyphenoxazinecarboxamide, chloride, 1-Carbamoyl-7-(diethylamino)-3,4-dihydroxyphenoxazinium chloride, Phenoxazin-5-ium,1-(aminocarbonyl)-7-(diethylamino)-3,4-dihydroxy-, chloride (1:1)
195560100 195560500
ACRO195560100EA 102 EUR InStock
ACRO195560100 ACRO195560500
Celestine blue, pur
Celestine blue
CAS No.: 1562-90-9
Formule: C₁₇H₁₈ClN₃O₄
MW: 363,798 g/mol
Point de fusion: 227…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011927
Numéro CAS: 1562-90-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark grey to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV Lambda max 638 to 648 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥700 (in water)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité