L-Adrenaline 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
204400050 204400010 204400250
ACRO204400050EA 119 EUR InStock
ACRO204400050 ACRO204400010 ACRO204400250
L-Adrenaline 99%
L-Adrenaline
Appearance: White to light beige Crystalline powder
Formule: C₉H₁₃NO₃
Point de fusion: 208…211 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002204
Numéro CAS: 51-43-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 208 to 211 °C
Loss on drying ≤1 % (18 hrs) (0.7 kPa, P2O5)
Sulfated ash ≤0.1 %
Specific optical rotation -50° to -53° (20 °C, 589 nm) (c=4, 1 M HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dried substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité